Tisk…
Picolinamide ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Pyridinecarboxamide, Pyridine-2-carboxamide
A15410.06 A15410.14
A15410.06EA 1700 CZK
A15410.06 A15410.14
Picolinamide ≥98%
Picolinamide
Purity: 98% CAS No.: 1452-77-3 Molecular Formula: C6H6N2O Formula Weight: 122.13 Melting Point: 104-108° Boiling Point: 143°/20mm MDL No.: MFCD00023483
Vzorec: C₆H₆N₂O
MW: 122,13 g/mol
Bod varu: 143 °C (20 mmHg)
Bod tání: 104…108 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00023483
CAS číslo: 1452-77-3
EINECS: 215-921-5