Tisk…
Tris(2,4,6-trimethylphenyl)phosphine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
395080-1G 395080-5G
SIAL395080-1GEA 2460 CZK
SIAL395080-1G SIAL395080-5G
Tris(2,4,6-trimethylphenyl)phosphine, Sigma-Aldrich®
Tris(2,4,6-trimethylphenyl)phosphine
Vzorec: C₂₇H₃₃P
MDL Number: MFCD00014912
CAS číslo: 23897-15-6