4,4'-Diacetylbiphenyl ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A15911.06
A15911.14
A15911.06EA
2800
CZK
A15911.06
A15911.14
4,4'-Diacetylbiphenyl ≥98%
4,4'-Diacetylbiphenyl
Purity: 98%
CAS No.: 787-69-9
Molecular Formula: C16H14O2
Formula Weight: 238.29
Melting Point: 190-193°
MDL No.: MFCD00017248
Vzorec:
C₁₆H₁₄O₂ Bod tání: 190…193 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00017248 CAS číslo: 787-69-9 |