Tisk…
4,4'-Diacetylbiphenyl 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
305440010 305440050
ACRO305440010EA 912 CZK
ACRO305440010 ACRO305440050
4,4'-Diacetylbiphenyl 98%
4,4'-Diacetylbiphenyl
Vzorec: C₁₆H₁₄O₂
Bod tání: 192…196 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017248
CAS číslo: 787-69-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 192 to 197 °C
GC ≥97.5 %