Triethylbutylammonium bromide ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(1-Butyl)triethylammonium bromide
B24128.14
B24128.22
B24128.14EA
2760
CZK
B24128.14
B24128.22
Triethylbutylammonium bromide ≥97%
Triethylbutylammonium bromide
Purity: 97%
CAS No.: 13028-69-8
Molecular Formula: CH3(CH2)3N(CH2CH3)3Br
Formula Weight: 238.21
Melting Point: 212-215°
MDL No.: MFCD00055541
Vzorec:
C₁₀H₂₄BrN Bod tání: 212…215 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00055541 CAS číslo: 13028-69-8 |