4-Bromo-4'-tert-butylbiphenyl ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H27076.09
H27076.03
H27076.09EA
9000
CZK
H27076.09
H27076.03
4-Bromo-4'-tert-butylbiphenyl ≥98%
4-Bromo-4'-tert-butylbiphenyl
Purity: 98%
CAS No.: 162258-89-1
Molecular Formula: C16H17Br
Formula Weight: 289.21
Melting Point: 140-143°
Boiling Point: 152°/2mm
MDL No.: MFCD01321141
Vzorec:
C₁₆H₁₇Br Bod varu: 152 °C (2 mmHg) Bod tání: 140…143 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01321141 CAS číslo: 162258-89-1 |