Tisk…
4-Cyano-4'-pentylbiphenyl ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B21856.03 B21856.06
B21856.03EA 2040 CZK
B21856.03 B21856.06
4-Cyano-4'-pentylbiphenyl ≥99%
4-Cyano-4'-pentylbiphenyl
Purity: 99% CAS No.: 40817-08-1 Molecular Formula: C18H19N Formula Weight: 249.36 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5330 Melting Point: 22-23° Boiling Point: 212-215°/3mm UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00036350
Vzorec: C₁₈H₁₉N
Bod varu: 212…215 °C (3 mmHg)
Bod tání: 22…23 °C
Hustota: 1,008
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036350
CAS číslo: 40817-08-1
EINECS: 255-093-2
ADR: 6.1,III