Tisk…
2-Mercapto-1,3,4-thiadiazole ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B22556.09 B22556.18
B22556.09EA 1150 CZK
B22556.09 B22556.18
2-Mercapto-1,3,4-thiadiazole ≥98%
2-Mercapto-1,3,4-thiadiazole
Purity: 98% CAS No.: 18686-82-3 Molecular Formula: C2H2N2S2 Formula Weight: 118.17 Melting Point: 142-144° MDL No.: MFCD00040404
Vzorec: C₂H₂N₂S₂
Bod tání: 142…144 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040404
CAS číslo: 18686-82-3
EINECS: 242-504-5