Tisk…
2-Mercaptothiophene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W306207-100G-K W306207-1KG-K
SIALW306207-100G-KEA 20080 CZK
SIALW306207-100G-K SIALW306207-1KG-K
2-Mercaptothiophene, Sigma-Aldrich®
2-Mercaptothiophene
Vzorec: C₄H₄S₂
MDL Number: MFCD00051666
CAS číslo: 7774-74-5
EINECS: 231-881-1