Ethyl thiophene-2-carboxylate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
Synonyms:
Ethyl 2-thiophenecarboxylate
A12302.09
A12302.18
A12302.09EA
930
CZK
A12302.09
A12302.18
Ethyl thiophene-2-carboxylate ≥98%
Ethyl thiophene-2-carboxylate
Purity: 98+%
CAS No.: 2810-04-0
Molecular Formula: C7H8O2S
Formula Weight: 156.20
Flash Point: 88°(190°F)
Refractive Index: 1.5260
Boiling Point: 217-218°
Beilstein Reference: 112678
MDL No.: MFCD00005436
Vzorec:
C₇H₈O₂S Bod varu: 217…218 °C Hustota: 1,161 Bod vzplanutí: 88 °C (190 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005436 CAS číslo: 2810-04-0 EINECS: 220-554-9 |