2-Formyl-6-picoline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
M78208-25G
M78208-5G
SIALM78208-25GEA
24900
CZK
SIALM78208-25G
SIALM78208-5G
2-Formyl-6-picoline, Sigma-Aldrich®
2-Formyl-6-picoline
Vzorec:
C₇H₇NO |
MDL Number:
MFCD00006291 CAS číslo: 1122-72-1 EINECS: 214-359-8 |