Tisk…
2-Formyl-6-picoline 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 6-Methylpyridine-2-carboxaldehyde, 6-Methyl-2-pyridinecarboxaldehyde
127570050 127570010 127570250
ACRO127570050EA 5450 CZK
ACRO127570050 ACRO127570010 ACRO127570250
2-Formyl-6-picoline 97%
2-Formyl-6-picoline
Vzorec: C₇H₇NO
MW: 121.14 g/mol
Bod tání: 31…33 °C
Bod vzplanutí: 68 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00006291
CAS číslo: 1122-72-1
EINECS: 214-359-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow to brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
HPLC ≥96.0 %