2-Formyl-3-picoline ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Methylpyridine-2-carboxaldehyde, 3-Methylpicolinaldehyde
H56168.03
H56168.06
H56168.03EA
3430
CZK
H56168.03
H56168.06
2-Formyl-3-picoline ≥97%
2-Formyl-3-picoline
Purity: 97%
CAS No.: 55589-47-4
Molecular Formula: C7H7NO
Formula Weight: 121.14
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.538
MDL No.: MFCD02181144
Vzorec:
C₇H₇NO MW: 121.14 g/mol Hustota: 1.08 Bod vzplanutí: 73 °C (163 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02181144 CAS číslo: 55589-47-4 |