Tisk…
2-Naphthalenemethanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
187313-25G 187313-5G
SIAL187313-25GEA 12350 CZK
SIAL187313-25G SIAL187313-5G
2-Naphthalenemethanol, Sigma-Aldrich®
2-Naphthalenemethanol
Vzorec: C₁₁H₁₀O
MW: 158.2000 g/mol
MDL Number: MFCD00004124
CAS číslo: 1592-38-7