Tisk…
2-Naphthalenemethanol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
351150010 351150050 351150250
ACRO351150010EA 1340 CZK
ACRO351150010 ACRO351150050 ACRO351150250
2-Naphthalenemethanol 98%
2-Naphthalenemethanol
Vzorec: C₁₁H₁₀O
MW: 158.2000 g/mol
Bod tání: 79…83 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004124
CAS číslo: 1592-38-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 79 to 83 °C
GC ≥97.5 %