Tisk…
1-Naphthalenemethanol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
L01347.09 L01347.18
L01347.09EA 1810 CZK
L01347.09 L01347.18
1-Naphthalenemethanol ≥98%
1-Naphthalenemethanol
Purity: 98+% CAS No.: 4780-79-4 Molecular Formula: C11H10O Formula Weight: 158.20 Melting Point: 58-63° Boiling Point: 301°/715mm MDL No.: MFCD00004044
Vzorec: C₁₁H₁₀O
Bod varu: 301 °C (715 mmHg)
Bod tání: 58…63 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004044
CAS číslo: 4780-79-4
EINECS: 225-324-1