1-Naphthalenemethanol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
180110020
180110100
ACRO180110020EA
879
CZK
ACRO180110020
ACRO180110100
1-Naphthalenemethanol 98%
1-Naphthalenemethanol
Vzorec:
C₁₁H₁₀O Bod varu: 301 °C (715 mmHg) Bod tání: 59…62 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004044 CAS číslo: 4780-79-4 EINECS: 225-324-1 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 59 to 62 °C |
GC | ≥97.5 % |