4-Cyano-4'-octyloxybiphenyl, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
4'-Octyloxy-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
M-Clarity™ quality level = MQ100
338672-1G
338672-250MG
SIAL338672-1GEA
3610
CZK
SIAL338672-1G
SIAL338672-250MG
4-Cyano-4'-octyloxybiphenyl, Sigma-Aldrich®
4-Cyano-4'-octyloxybiphenyl
Vzorec:
C₂₁H₂₅NO MW: 307,44 g/mol |
MDL Number:
MFCD00075145 CAS číslo: 52364-73-5 EINECS: 257-878-5 |