Tisk…
4-Cyano-4'-octyloxybiphenyl, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4'-Octyloxy-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
M-Clarity™ quality level = MQ100
338672-1G 338672-250MG
SIAL338672-1GEA 3610 CZK
SIAL338672-1G SIAL338672-250MG
4-Cyano-4'-octyloxybiphenyl, Sigma-Aldrich®
4-Cyano-4'-octyloxybiphenyl
Vzorec: C₂₁H₂₅NO
MW: 307,44 g/mol
MDL Number: MFCD00075145
CAS číslo: 52364-73-5
EINECS: 257-878-5