4-Cyano-4'-octyloxybiphenyl ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H55191.03
H55191.06
H55191.03EA
3070
CZK
H55191.03
H55191.06
4-Cyano-4'-octyloxybiphenyl ≥97%
4-Cyano-4'-octyloxybiphenyl
Purity: 97%
CAS No.: 52364-73-5
Molecular Formula: C21H25NO
Formula Weight: 307.44
Flash Point: 113°(235°F)
Melting Point: 51-77°
MDL No.: MFCD00075145
Vzorec:
C₂₁H₂₅NO Bod tání: 51…77 °C Bod vzplanutí: 113 °C (235 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00075145 CAS číslo: 52364-73-5 EINECS: 257-878-5 |