Tisk…
4-(Aminomethyl)benzonitrile hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
631396-25G 631396-5G
SIAL631396-25GEA 11930 CZK
SIAL631396-25G SIAL631396-5G
4-(Aminomethyl)benzonitrile hydrochloride, Sigma-Aldrich®
4-(Aminomethyl)benzonitrile hydrochloride
Vzorec: C₈H₉ClN₂
MDL Number: MFCD01861472
CAS číslo: 15996-76-6