Tisk…
4-(Aminomethyl)benzonitrile hydrochloride 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H27473.14 H27473.06
H27473.14EA 9890 CZK
H27473.14 H27473.06
4-(Aminomethyl)benzonitrile hydrochloride 97%
4-(Aminomethyl)benzonitrile hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 15996-76-6 Molecular Formula: C8H8N2.HCl Formula Weight: 168.62 Melting Point: 279-284° MDL No.: MFCD01861472
Vzorec: C₈H₉ClN₂
Bod tání: 279…284 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01861472
CAS číslo: 15996-76-6