Tisk…
(4-Chlorophenylthio)acetone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-((4-Chlorophenyl)thio)propan-2-one, 1-(4-Chlorophenylthio)propan-2-one
M-Clarity™ quality level = MQ100
653594-25G 653594-5G
SIAL653594-25GEA 0 CZK
SIAL653594-25G SIAL653594-5G
(4-Chlorophenylthio)acetone, Sigma-Aldrich®
(4-Chlorophenylthio)acetone
Vzorec: C₉H₉ClOS
MW: 200,6852 g/mol
MDL Number: MFCD00013644
CAS číslo: 25784-83-2