Tisk…
Methyl-1,2,4-triazole-3-carboxylate ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 1H-1,2,4-triazole-3-carboxylate, Methyl 1H-1,2,4-triazole-5-carboxylate
B24750.06 B24750.14 B24750.22
B24750.06EA 1420 CZK
B24750.06 B24750.14 B24750.22
Methyl-1,2,4-triazole-3-carboxylate ≥98%
Methyl-1,2,4-triazole-3-carboxylate
Purity: 98% CAS No.: 4928-88-5 Molecular Formula: C4H5N3O2 Formula Weight: 127.10 MDL No.: MFCD00135989
Vzorec: C₄H₅N₃O₂
MW: 127,10 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00135989
CAS číslo: 4928-88-5
EINECS: 480-470-5