1-(5-Chloro-2-pyridinyl)piperazine ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-(5-Chloro-2-pyridyl)piperazine
H50862.03
H50862.MD
H50862.03EA
6150
CZK
H50862.03
H50862.MD
1-(5-Chloro-2-pyridinyl)piperazine ≥99%
1-(5-Chloro-2-pyridinyl)piperazine
Purity: 99%
CAS No.: 87394-65-8
Molecular Formula: C9H12ClN3
Formula Weight: 197.67
MDL No.: MFCD04115049
Vzorec:
C₉H₁₂ClN₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04115049 CAS číslo: 87394-65-8 |