1-(3-Chloro-2-pyridinyl)piperazine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H50859.03
H50859.MD
H50859.03EA
7790
CZK
H50859.03
H50859.MD
1-(3-Chloro-2-pyridinyl)piperazine ≥98%
1-(3-Chloro-2-pyridinyl)piperazine
Purity: 98%
CAS No.: 87394-55-6
Molecular Formula: C9H12ClN3
Formula Weight: 197.67
MDL No.: MFCD08061034
Vzorec:
C₉H₁₂ClN₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08061034 CAS číslo: 87394-55-6 |