Tisk…
trans-Bis(tributylstannyl)ethylene 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: trans-1,2-Bis(tri-n-butylstannyl)ethylene
388670010 388670050
ACRO388670010EA 2640 CZK
ACRO388670010 ACRO388670050
trans-Bis(tributylstannyl)ethylene 95%
trans-Bis(tributylstannyl)ethylene
Vzorec: C₂₆H₅₆Sn₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01631299
CAS číslo: 14275-61-7
UN: 2788
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5000 to 1.5030 (20°C, 589 nm)
NMR ≥94 %