Choline hydroxide 46% (w/w) vodný roztok
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B24443.AC
B24443.AE
B24443.ACEA
1090
CZK
B24443.AC
B24443.AE
Choline hydroxide 46% (w/w) vodný roztok
Choline hydroxide
CAS No.: 123-41-1
Molecular Formula: C5H15NO2
Formula Weight: 121.18
Refractive Index: 1.4270
UN No.: 3267
MDL No.: MFCD00002831
Vzorec:
C₅H₁₅NO₂ Hustota: 1,073 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002831 CAS číslo: 123-41-1 EINECS: 204-625-1 UN: 3267 ADR: 8,II |