Tisk…
2-Furoylacetonitrile ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(Furan-2-yl)-3-oxopropanenitrile, 3-(Fur-2-yl)-3-oxopropanenitrile
A14497.03 A14497.06 A14497.14
A14497.03EA 958 CZK
A14497.03 A14497.06 A14497.14
2-Furoylacetonitrile ≥97%
2-Furoylacetonitrile
Purity: 97% CAS No.: 31909-58-7 Molecular Formula: C7H5NO2 Formula Weight: 135.12 Melting Point: 77-80° Beilstein Reference: 111902
Vzorec: C₇H₅NO₂
MW: 135,12 g/mol
Bod tání: 77…80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052210
CAS číslo: 31909-58-7