2-Bromoindene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B25474.14
B25474.06
B25474.14EA
5010
CZK
B25474.14
B25474.06
2-Bromoindene ≥98%
2-Bromoindene
Purity: 98%
CAS No.: 10485-09-3
Molecular Formula: C9H7Br
Formula Weight: 195.06
Melting Point: 35-37°
MDL No.: MFCD06797863
Vzorec:
C₉H₇Br Bod tání: 35…37 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06797863 CAS číslo: 10485-09-3 |