Tisk…
4-Phenoxypiperidine ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H50984.03 H50984.MD H50984.06
H50984.03EA 3680 CZK
H50984.03 H50984.MD H50984.06
4-Phenoxypiperidine ≥99%
4-Phenoxypiperidine
Purity: 99% CAS No.: 3202-33-3 Molecular Formula: C11H15NO Formula Weight: 177.25 Boiling Point: 107-108°/0.1mm MDL No.: MFCD04114971
Vzorec: C₁₁H₁₅NO
MW: 177.25 g/mol
Bod varu: 107…108 °C (0.1 mmHg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04114971
CAS číslo: 3202-33-3