Tisk…
3-Phenoxypiperidine ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H50912.03 H50912.MD
H50912.03EA 9850 CZK
H50912.03 H50912.MD
3-Phenoxypiperidine ≥97%
3-Phenoxypiperidine
Purity: 97% CAS No.: 151666-08-9 Molecular Formula: C11H15NO Formula Weight: 177.25 Refractive Index: 1.5430
Vzorec: C₁₁H₁₅NO
MW: 177.25 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04117746
CAS číslo: 151666-08-9