4-(4-Chlorophenoxy)piperidine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H50944.03
H50944.MD
H50944.03EA
9540
CZK
H50944.03
H50944.MD
4-(4-Chlorophenoxy)piperidine ≥98%
4-(4-Chlorophenoxy)piperidine
CAS No.: 97839-99-1
Molecular Formula: C11H14ClNO
Formula Weight: 211.69
MDL No.: MFCD04113544
Vzorec:
C₁₁H₁₄ClNO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04113544 CAS číslo: 97839-99-1 |