5-Methyl-2-(tributylstannyl)thiazole ≥90%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H51531.MD
H51531.03
H51531.MDEA
3400
CZK
H51531.MD
H51531.03
5-Methyl-2-(tributylstannyl)thiazole ≥90%
5-Methyl-2-(tributylstannyl)thiazole
Purity: 90+%
CAS No.: 848613-91-2
Molecular Formula: C16H31NSSn
Formula Weight: 388.19
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Vzorec:
C₁₆H₃₁NSSn |
MDL Number:
MFCD09025809 CAS číslo: 848613-91-2 ADR: 6.1,III |