Tisk…
4-(Tributylstannyl)thiazole 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H51457.MD H51457.03
H51457.MDEA 2630 CZK
H51457.MD H51457.03
4-(Tributylstannyl)thiazole 95%
4-(Tributylstannyl)thiazole
Purity: 95% CAS No.: 173979-01-6 Molecular Formula: C15H29NSSn Formula Weight: 374.17 UN No.: 2788 MDL No.: MFCD01319073
Vzorec: C₁₅H₂₉NSSn
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01319073
CAS číslo: 173979-01-6
ADR: 6.1,III