Tisk…
2-(Tributylstannyl)thiazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
642541-1G 642541-5G
SIAL642541-1GEA 5080 CZK
SIAL642541-1G SIAL642541-5G
2-(Tributylstannyl)thiazole, Sigma-Aldrich®
2-(Tributylstannyl)thiazole
Vzorec: C₁₅H₂₉NSSn
MW: 374,17 g/mol
MDL Number: MFCD01319057
CAS číslo: 121359-48-6