Tisk…
2-(Tributylstannyl)thiazole 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H51090.03 H51090.06
H51090.03EA 4910 CZK
H51090.03 H51090.06
2-(Tributylstannyl)thiazole 96%
2-(Tributylstannyl)thiazole
Purity: 96% CAS No.: 121359-48-6 Molecular Formula: C15H29NSSn Formula Weight: 374.17 Boiling Point: 307-309° UN No.: 2788 MDL No.: MFCD01319057
Vzorec: C₁₅H₂₉NSSn
Bod varu: 307…309 °C
Hustota: 1,19
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01319057
CAS číslo: 121359-48-6
ADR: 6.1,III