1-Methyl-2-(tributylstannyl)pyrrole ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H51438.03
H51438.06
H51438.03EA
3300
CZK
H51438.03
H51438.06
1-Methyl-2-(tributylstannyl)pyrrole ≥98%
1-Methyl-2-(tributylstannyl)pyrrole
Purity: 98%
CAS No.: 118486-97-8
Molecular Formula: C17H33NSn
Formula Weight: 370.15
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.511
UN No.: 2788
MDL No.: MFCD01319022
Vzorec:
C₁₇H₃₃NSn Hustota: 1,122 Bod vzplanutí: 98 °C (208 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01319022 CAS číslo: 118486-97-8 ADR: 6.1,III |