Tisk…
5-(Tributylstannyl)pyrimidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
719730-500MG 719730-1G 719730-5G
SIAL719730-500MGEA 0 CZK
SIAL719730-500MG SIAL719730-1G SIAL719730-5G
5-(Tributylstannyl)pyrimidine, Sigma-Aldrich®
5-(Tributylstannyl)pyrimidine
Vzorec: C₁₆H₃₀N₂Sn
MW: 369,13 g/mol
MDL Number: MFCD01319056
CAS číslo: 144173-85-3