Tisk…
5-(Tributylstannyl)pyrimidine 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H51458.MD H51458.03
H51458.MDEA 2370 CZK
H51458.MD H51458.03
5-(Tributylstannyl)pyrimidine 96%
5-(Tributylstannyl)pyrimidine
Purity: 96% CAS No.: 144173-85-3 Molecular Formula: C16H30N2Sn Formula Weight: 369.13 UN No.: 2788 MDL No.: MFCD01319056
Vzorec: C₁₆H₃₀N₂Sn
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01319056
CAS číslo: 144173-85-3
ADR: 6.1,III