Tisk…
2-(Tributylstannyl)pyrimidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
721174-1G 721174-5G
SIAL721174-1GEA 3860 CZK
SIAL721174-1G SIAL721174-5G
2-(Tributylstannyl)pyrimidine, Sigma-Aldrich®
2-(Tributylstannyl)pyrimidine
Vzorec: C₁₆H₃₀N₂Sn
MDL Number: MFCD01319085
CAS číslo: 153435-63-3