Tisk…
6-Methoxy-2-(tributylstannyl)pyrimidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
707031-1G 707031-500MG
SIAL707031-1GEA 9900 CZK
SIAL707031-1G SIAL707031-500MG
6-Methoxy-2-(tributylstannyl)pyrimidine, Sigma-Aldrich®
6-Methoxy-2-(tributylstannyl)pyrimidine
Vzorec: C₁₇H₃₂N₂OSn
MDL Number: MFCD15143643
CAS číslo: 850501-35-8