2-Chloro-5-(tributylstannyl)pyrimidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
706868-1G
706868-500MG
SIAL706868-1GEA
10460
CZK
SIAL706868-1G
SIAL706868-500MG
2-Chloro-5-(tributylstannyl)pyrimidine, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-5-(tributylstannyl)pyrimidine
Vzorec:
C₁₆H₂₉ClN₂Sn |
MDL Number:
MFCD07787378 CAS číslo: 155191-68-7 |