Tisk…
2-(Tributylstannyl)pyrazine 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H51370.MD H51370.03
H51370.MDEA 1690 CZK
H51370.MD H51370.03
2-(Tributylstannyl)pyrazine 95%
2-(Tributylstannyl)pyrazine
Purity: 95% CAS No.: 205371-27-3 Molecular Formula: C16H30N2Sn Formula Weight: 369.12 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5160 Boiling Point: 130/1mm UN No.: 2788 MDL No.: MFCD01319077
Vzorec: C₁₆H₃₀N₂Sn
MW: 369,12 g/mol
Bod varu: 130 °C (1 mmHg)
Hustota: 1,171
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01319077
CAS číslo: 205371-27-3
ADR: 6.1,III