Tisk…
2-(Tributylstannyl)oxazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
638617-1G 638617-5G
SIAL638617-1GEA 10360 CZK
SIAL638617-1G SIAL638617-5G
2-(Tributylstannyl)oxazole, Sigma-Aldrich®
2-(Tributylstannyl)oxazole
Vzorec: C₁₅H₂₉NOSn
MW: 358,11 g/mol
MDL Number: MFCD06798076
CAS číslo: 145214-05-7