2-(Tributylstannyl)oxazole 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
H55870.MD
H55870.03
H55870.06
H55870.MDEA
2460
CZK
H55870.MD
H55870.03
H55870.06
2-(Tributylstannyl)oxazole 95%
2-(Tributylstannyl)oxazole
Purity: 97%
CAS No.: 145214-05-7
Molecular Formula: C15H29NOSn
Formula Weight: 358.11
Flash Point:
Vzorec:
C₁₅H₂₉NOSn MW: 358,11 g/mol Bod varu: 108…110 °C (0,2 mmHg) Hustota: 1,71 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06798076 CAS číslo: 145214-05-7 UN: 2788 ADR: 6.1,III |