Tisk…
(±)-Isoborneol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: rel-(1R,2R,4R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol
M-Clarity™ quality level = MQ300
W215805-1KG-K W215805-5KG-K
SIALW215805-1KG-KEA 4010 CZK
SIALW215805-1KG-K SIALW215805-5KG-K
(±)-Isoborneol, Sigma-Aldrich®
(±)-Isoborneol
Vzorec: C₁₀H₁₈O
MW: 154,2493 g/mol
MDL Number: MFCD00074821
CAS číslo: 124-76-5
EINECS: 204-712-4