Tisk…
(±)-Isoborneol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: rel-(1R,2R,4R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol
M-Clarity™ quality level = MQ100
I13901-25G I13901-500G
SIALI13901-25GEA 1450 CZK
SIALI13901-25G SIALI13901-500G
(±)-Isoborneol, Sigma-Aldrich®
(±)-Isoborneol
Vzorec: C₁₀H₁₈O
MW: 154,2493 g/mol
MDL Number: MFCD00074821
CAS číslo: 124-76-5
EINECS: 204-712-4