(±)-Isoborneol ≥95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
B20632.14
B20632.22
B20632.36
B20632.14EA
731
CZK
B20632.14
B20632.22
B20632.36
(±)-Isoborneol ≥95%
(±)-Isoborneol
Purity: 95%
CAS No.: 124-76-5
Molecular Formula: C10H18O
Formula Weight: 154.25
Flash Point: 74°(165°F)
Odour: Strong
Beilstein Reference: 4126091
Merck Reference: 14,5128
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00074821
Vzorec:
C₁₀H₁₈O Bod tání: ∼210 °C (subl.) Bod vzplanutí: 74 °C (165 °F) |
MDL Number:
MFCD00074821 CAS číslo: 124-76-5 EINECS: 204-712-4 ADR: , Merck Index: 14,5128 |