Tisk…
(±)-Isoborneol 93% tech.
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: rel-(1R,2R,4R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol
122490250 122495000
ACRO122490250EA 1360 CZK
ACRO122490250 ACRO122495000
(±)-Isoborneol 93% tech.
(±)-Isoborneol
Vzorec: C₁₀H₁₈O
MW: 154,2493 g/mol
Bod tání: 208…214 °C
Bod vzplanutí: 74 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00074821
CAS číslo: 124-76-5
EINECS: 204-712-4
UN: 1312
ADR: 4.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.75 %
Density (20/4°C) 0.740 to 0.742
UV at 350 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0003 %
Peroxides ≤1 ppm (as H2O2)