3-Butylidenephthalide mixture E/Z 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A10353.09
A10353.18
A10353.09EA
1280
CZK
A10353.09
A10353.18
3-Butylidenephthalide mixture E/Z 95%
3-Butylidenephthalide
Purity: 95%
CAS No.: 551-08-6
Molecular Formula: C12H12O2
Formula Weight: 188.23
Flash Point: 132°(269°F)
Refractive Index: 1.5770
Boiling Point: 108-109°/0.1mm
Beilstein Reference: 5145
MDL No.: MFCD00047319
Vzorec:
C₁₂H₁₂O₂ Bod varu: 108…109 °C (0,1 mmHg) Hustota: 1,103 Bod vzplanutí: 132 °C (269 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00047319 CAS číslo: 551-08-6 EINECS: 208-991-3 |